3'-Fluoro-4-hydroxyacétophénone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)-1-ethanone
PC0584-1G
APOSPC0584-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC0584-1G
3'-Fluoro-4-hydroxyacétophénone
3'-Fluoro-4-hydroxyacétophénone
Formule: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Point de fusion: 127…129 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00215840
Numéro CAS: 403-14-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité