5-Cyano-2-fluorophenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Cyano-2-fluorobenzeneboronic acid
PC062-1G
APOSPC062-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC062-1G
5-Cyano-2-fluorophenylboronic acid 98%
5-Cyano-2-fluorophenylboronic acid
Formule: C₇H₅BFNO₂
MW: 164,9300 g/mol
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03095147
Numéro CAS: 468718-30-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité