Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Chloro-2-fluoro-3-nitrobenzène 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Chloro-2-fluoronitrobenzene

PC063-5G PC063-25G PC063-1G
APOSPC063-5GEA 16.1 EUR InStock
APOSPC063-5G APOSPC063-25G APOSPC063-1G
1-Chloro-2-fluoro-3-nitrobenzène 98%
1-Chloro-2-fluoro-3-nitrobenzène


Formule: C₆H₃ClFNO₂
MW: 175,55 g/mol
Point d'ébullition: 106 °C/5mmHg
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00069417
Numéro CAS: 2106-49-2
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité