Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3-Difluoroacetone 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

PC066-5G PC066-1G
APOSPC066-5GEA 331 EUR InStock
APOSPC066-5G APOSPC066-1G
1,3-Difluoroacetone 98%
1,3-Difluoroacetone


Formule: C₃H₄F₂O
MW: 94,06 g/mol
Point d'ébullition: 101…102 °C
Densité: 1.307 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368665
Numéro CAS: 453-14-5
ONU: 2929
ADR: 6.1+3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité