4-Fluorochalcone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Fluorobenzylidenacetophenone, 3-(4-Fluorophenyl)-1-phenylprop-2-en-1-one
PC0717-1G
APOSPC0717-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC0717-1G
4-Fluorochalcone
4-Fluorochalcone
Formule: C₁₅H₁₁FO
MW: 226,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00443467
Numéro CAS: 1608-51-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité