Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide (±)-α-méthoxy-α-(trifluorométhyl)phénylacetique

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methoxy-2-phenyl-3,3,3-trifluoropropanoic acid

PC0742-1G
APOSPC0742-1GEA 92.8 EUR InStock
APOSPC0742-1G
Acide (±)-α-méthoxy-α-(trifluorométhyl)phénylacetique
Acide (±)-α-méthoxy-α-(trifluorométhyl)phénylacetique


Formule: C₁₀H₉F₃O₃
MW: 234,17 g/mol
Point d'ébullition: 105…107 °C/1mmHg
Point de fusion: 43…45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066637
Numéro CAS: 81655-41-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité