(R,R)-Ethylenebis(4,5,6,7-tetrahydroinden-1-yl)difluorotitanium(IV)
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC0758-100MG
APOSPC0758-100MGEA 104 EUR InStock
APOSPC0758-100MG
(R,R)-Ethylenebis(4,5,6,7-tetrahydroinden-1-yl)difluorotitanium(IV)
(R,R)-Ethylenebis(4,5,6,7-tetrahydroinden-1-yl)difluorotitanium(IV)
Precatalyst for the highly enantioselective imine hydrosilylation
Formule: C₂₀H₂₄F₂Ti
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01863621
Numéro CAS: 214361-86-1
ONU: 1759
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité