1-(4-Fluorophenyl)-3-(2-hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4'-Fluoro-2-hydroxychalcone
PC0778-1G
APOSPC0778-1GEA 84.1 EUR InStock
APOSPC0778-1G
1-(4-Fluorophenyl)-3-(2-hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one
1-(4-Fluorophenyl)-3-(2-hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one
Formule: C₁₅H₁₁FO₂
MW: 242,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788512
Numéro CAS: 76626-08-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité