Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acétate de 3-fluorophényle 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Acetoxy-3-fluorobenzene

PC0900-100G
APOSPC0900-100GEA 343 EUR InStock
APOSPC0900-100G
Acétate de 3-fluorophényle 98%
Acétate de 3-fluorophényle


Formule: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Point d'ébullition: 77…78 °C/13mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142578
Numéro CAS: 701-83-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité