Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tropylium tetrafluoroborate 95%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Tropyliumtetrafluoroborate, Cyclohepta-2,4,6-trienylium tetrafluoroborate

PC0915-5G
APOSPC0915-5GEA 60.9 EUR InStock
APOSPC0915-5G
Tropylium tetrafluoroborate 95%
Tropylium tetrafluoroborate


Formule: C₇H₇BF₄
MW: 177,94 g/mol
Point de fusion: 240 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013402
Numéro CAS: 27081-10-3
EINECS: 248-214-5
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité