3-Fluoro-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Fluoro-4-hydroxy-5-methoxybenzene
PC0941-1G
APOSPC0941-1GEA 65.4 EUR InStock
APOSPC0941-1G
3-Fluoro-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
3-Fluoro-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
Formule: C₈H₇FO₃
MW: 170,139 g/mol
Point de fusion: 114…118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683560
Numéro CAS: 79418-78-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité