1,1-Dichloro-2,3,3,3-tetrafluoroprop-1-ene
Fournisseur: Apollo Scientific
PC0965-5G
APOSPC0965-5GEA 553 EUR InStock
APOSPC0965-5G
1,1-Dichloro-2,3,3,3-tetrafluoroprop-1-ene
1,1-Dichloro-2,3,3,3-tetrafluoroprop-1-ene
Formule: C₃Cl₂F₄
MW: 182,932 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09763641
Numéro CAS: 2804-55-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité