Aflunox™ 6008
Fournisseur: Apollo Scientific
PC1002P-100G
APOSPC1002P-100GEA 727 EUR InStock
APOSPC1002P-100G
Aflunox™ 6008
Aflunox™
Aflunox oils are clear colourless oils suitable for use as lubricants and are inert to oxidising agents such as fluorine, chlorine and oxygen at high temperatures.
Aflunox is a registered trademark of Japan Mektron
Densité: 1.89 g/cm3 @ 25°C
Numéro MDL: MFCD00166448
Numéro CAS: 52700-35-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité