Acide 2,3,5,6-tétrafluoro-p-toluique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC10050-1G
APOSPC10050-1GEA 109 EUR InStock
APOSPC10050-1G
Acide 2,3,5,6-tétrafluoro-p-toluique
Acide 2,3,5,6-tétrafluoro-p-toluique
Formule: C₈H₄F₄O₂
MW: 208,11 g/mol
Point de fusion: 173…175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012302
Numéro CAS: 652-32-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité