4-Allyl-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1006T-250MG
APOSPC1006T-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSPC1006T-250MG
4-Allyl-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid 97%
4-Allyl-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid
Formule: C₁₀H₆F₄O₂
Point de fusion: 89…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082610
Numéro CAS: 79538-02-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité