3,5-Dimethyl-2,4,6-trifluorobenzoyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC10084-1G
APOSPC10084-1GEA 132 EUR InStock
APOSPC10084-1G
3,5-Dimethyl-2,4,6-trifluorobenzoyl chloride
3,5-Dimethyl-2,4,6-trifluorobenzoyl chloride
Formule: C₉H₆ClF₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039201
Numéro CAS: 886762-25-0
ONU: 1760
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité