Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Aluminium fluorure trihydraté 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Aluminum fluoride trihydrate

PC1009-500G
APOSPC1009-500GEA 174 EUR InStock
APOSPC1009-500G
Aluminium fluorure trihydraté 97%
Aluminium fluoride trihydrate


Formule: AlF₃·3H₂O
MW: 138,02 g/mol
Densité: 2.88 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149141
Numéro CAS: 15098-87-0
EINECS: 232-051-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité