2-Benzyloxy-4-fluorophenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2-(Benzyloxy)-4-fluorophenyl)boronic acid, 2-Benzyloxy-4-fluorobenzeneboronic acid
PC10105-5G
APOSPC10105-5GEA 58 EUR InStock
APOSPC10105-5G
2-Benzyloxy-4-fluorophenylboronic acid
2-Benzyloxy-4-fluorophenylboronic acid
Formule: C₁₃H₁₂BFO₃
MW: 246,04 g/mol
Point de fusion: 110…116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788402
Numéro CAS: 848779-87-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité