1,1,1-Trifluoro-3-[4-(3,3,3-trifluoro-2-hydroxypropyl)homopiperazin-1-yl]propan-2-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1,1,1-Trifluoro-3-[4-(3,3,3-trifluoro-2-hydroxypropyl)-1,4-diazepan-1-yl]propan-2-ol
PC10115-500MG
APOSPC10115-500MGEA 688 EUR InStock
APOSPC10115-500MG
1,1,1-Trifluoro-3-[4-(3,3,3-trifluoro-2-hydroxypropyl)homopiperazin-1-yl]propan-2-ol
1,1,1-Trifluoro-3-[4-(3,3,3-trifluoro-2-hydroxypropyl)homopiperazin-1-yl]propan-2-ol
Formule: C₁₁H₁₈F₆N₂O₂
MW: 324,263 g/mol
Point de fusion: 77…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02082052
Numéro CAS: 477847-09-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité