5-Amino-2-chloro-4-fluorophenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC10135-1G
APOSPC10135-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC10135-1G
5-Amino-2-chloro-4-fluorophenol
5-Amino-2-chloro-4-fluorophenol
Formule: C₆H₅ClFNO
Point de fusion: 157…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055622
Numéro CAS: 84478-72-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité