2-[3-(Trifluoromethyl)benzyl]-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC10209-1G
APOSPC10209-1GEA 488 EUR InStock
APOSPC10209-1G
2-[3-(Trifluoromethyl)benzyl]-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
2-[3-(Trifluoromethyl)benzyl]-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₈F₃NO₂S
Point de fusion: 123…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02186742
Numéro CAS: 478030-66-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité