4-[2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)phenyl]-3-buten-2-one
Fournisseur: Apollo Scientific
PC10239-1G
APOSPC10239-1GEA 873 EUR InStock
APOSPC10239-1G
4-[2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)phenyl]-3-buten-2-one
4-[2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)phenyl]-3-buten-2-one
Formule: C₁₆H₁₂ClFO₂
Point de fusion: 68…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02091020
Numéro CAS: 451485-73-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité