Methyl 2-[(3,3,3-trifluoro-2-hydroxypropyl)sulphanyl]benzenecarboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC10279-500MG
APOSPC10279-500MGEA 749 EUR InStock
APOSPC10279-500MG
Methyl 2-[(3,3,3-trifluoro-2-hydroxypropyl)sulphanyl]benzenecarboxylate
Methyl 2-[(3,3,3-trifluoro-2-hydroxypropyl)sulphanyl]benzenecarboxylate
Formule: C₁₁H₁₁F₃O₃S
MW: 280,263 g/mol
Point d'ébullition: 158…160 °C (1 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03001288
Numéro CAS: 385383-55-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité