1-Bromo-2,4-difluoro-5-nitrobenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2,4-difluoronitrobenzene
PC10283-5G
APOSPC10283-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC10283-5G
1-Bromo-2,4-difluoro-5-nitrobenzène 98%
1-Bromo-2,4-difluoro-5-nitrobenzène
Formule: C₆H₂BrF₂NO₂
MW: 237,99 g/mol
Point d'ébullition: 85 °C/0.4mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00129166
Numéro CAS: 345-24-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité