2,2,2-Trifluoro-N-phénylacétamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC10285-500MG
APOSPC10285-500MGEA 14.7 EUR InStock
APOSPC10285-500MG
2,2,2-Trifluoro-N-phénylacétamide 97%
2,2,2-Trifluoro-N-phénylacétamide
Formule: C₈H₆F₃NO
Point de fusion: 89…91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00196027
Numéro CAS: 404-24-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité