5-tert-Butyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-(tert-Butyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC1029-100MG
APOSPC1029-100MGEA 21.9 EUR InStock
APOSPC1029-100MG
5-tert-Butyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
5-tert-Butyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formule: C₈H₁₁F₃N₂
MW: 192.19 g/mol
Point de fusion: 178…180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00729044
Numéro CAS: 150433-22-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité