3-(4-Benzhydrylpiperazino)-1,1,1-trifluoropropan-2-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
PC10290-500MG
APOSPC10290-500MGEA 688 EUR InStock
APOSPC10290-500MG
3-(4-Benzhydrylpiperazino)-1,1,1-trifluoropropan-2-ol
3-(4-Benzhydrylpiperazino)-1,1,1-trifluoropropan-2-ol
Formule: C₂₀H₂₃F₃N₂O
MW: 364,405 g/mol
Point de fusion: 114…116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01871731
Numéro CAS: 453557-81-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité