4-[(3-Fluorobenzyl)oxy]benzenecarboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-((3-Fluorobenzyl)oxy)benzoic acid, 4-(3-Fluorobenzyloxy)benzoic acid
PC10297-1G
APOSPC10297-1GEA 434 EUR InStock
APOSPC10297-1G
4-[(3-Fluorobenzyl)oxy]benzenecarboxylic acid
4-[(3-Fluorobenzyl)oxy]benzenecarboxylic acid
Formule: C₁₄H₁₁FO₃
MW: 246,24 g/mol
Point de fusion: 194…196 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05663826
Numéro CAS: 405-85-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité