1-Chloro-1,2-dibromo-2-fluoropropane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC1032-5G
APOSPC1032-5GEA 170 EUR InStock
APOSPC1032-5G
1-Chloro-1,2-dibromo-2-fluoropropane 97%
1-Chloro-1,2-dibromo-2-fluoropropane
Formule: C₃H₄Br₂ClF
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 885276-04-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité