Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Bromo-3-fluoro-2-iodobenzène 99%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

PC10331-5G PC10331-100G PC10331-25G
APOSPC10331-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC10331-5G APOSPC10331-100G APOSPC10331-25G
1-Bromo-3-fluoro-2-iodobenzène 99%
1-Bromo-3-fluoro-2-iodobenzène


Formule: C₆H₃BrFI
MW: 300,8949 g/mol
Point d'ébullition: 108…109 °C/10mmHg
Point d'éclair: 104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368675
Numéro CAS: 450412-29-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité