2,6-Difluoro-3-methoxyphenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC10334-250MG
APOSPC10334-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSPC10334-250MG
2,6-Difluoro-3-methoxyphenylboronic acid
2,6-Difluoro-3-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₇BF₂O₃
MW: 187,94 g/mol
Point de fusion: 112…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06657880
Numéro CAS: 870779-02-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité