5,7-Bis(trifluoromethyl)[1,8]naphthyridin-2-ol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC10340-1G
APOSPC10340-1GEA 74.1 EUR InStock
APOSPC10340-1G
5,7-Bis(trifluoromethyl)[1,8]naphthyridin-2-ol 95%
5,7-Bis(trifluoromethyl)[1,8]naphthyridin-2-ol
Formule: C₁₀H₄F₆N₂O
Point de fusion: 185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00140206
Numéro CAS: 51420-73-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité