Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Chloro-2-fluorpyridine 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

PC10416-25G PC10416-5G PC10416-100G
APOSPC10416-25GEA 26.1 EUR InStock
APOSPC10416-25G APOSPC10416-5G APOSPC10416-100G
5-Chloro-2-fluorpyridine 98%
5-Chloro-2-fluorpyridine


Formule: C₅H₃ClFN
MW: 131,54 g/mol
Point d'ébullition: 149 °C
Densité: 1.311 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04112513
Numéro CAS: 1480-65-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité