Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

2-Bromo-4-(trifluorométhyl)aniline 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Amino-3-bromobenzotrifluoride, 4-Amino-3-bromo-α,α,α-trifluorotoluene, 2-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-toluidine

PC1045-100G
APOSPC1045-100GEA 101 EUR InStock
APOSPC1045-100G
2-Bromo-4-(trifluorométhyl)aniline 98%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)aniline


Formule: C₇H₅BrF₃N
MW: 240,02 g/mol
Point d'ébullition: 110 °C/10mmHg
Point de fusion: 26…28 °C
Densité: 1.7 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042150
Numéro CAS: 57946-63-1
EINECS: 261-035-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité