N-[(3-Fluorophenyl)carbamothioyl]benzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Benzoyl-3-(3-fluorophenyl)thiourea
PC10452-5G
APOSPC10452-5GEA 169 EUR InStock
APOSPC10452-5G
N-[(3-Fluorophenyl)carbamothioyl]benzamide
N-[(3-Fluorophenyl)carbamothioyl]benzamide
Formule: C₁₄H₁₁FN₂OS
MW: 274,313 g/mol
Point de fusion: 145…147 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01023683
Numéro CAS: 82635-62-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité