3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylic acid, 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid, 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinic acid
PC10653-1G
APOSPC10653-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC10653-1G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinic acid 98%
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinic acid
Formule: C₇H₃ClF₃NO₂
MW: 225,60 g/mol
Point de fusion: 135…138 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00277482
Numéro CAS: 80194-68-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité