Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Silver(I) trifluoromethanethiolate 95%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Trifluoromethanethiol Silver(I) salt

PC10683-5G
APOSPC10683-5GEA 253 EUR InStock
APOSPC10683-5G
Silver(I) trifluoromethanethiolate 95%
Silver(I) trifluoromethanethiolate


Formule: CAgF₃S
MW: 208,93 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25563234
Numéro CAS: 811-68-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité