1-Fluoro-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC10688-1G
APOSPC10688-1GEA 143 EUR InStock
APOSPC10688-1G
1-Fluoro-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole 98%
1-Fluoro-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole
Formule: C₉H₁₀FIO
MW: 280,08 g/mol
Point de fusion: 88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28397076
Numéro CAS: 1391728-13-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité