N-Methyl-N-(trifluoromethylthio)aniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC10690-1G
APOSPC10690-1GEA 469 EUR InStock
APOSPC10690-1G
N-Methyl-N-(trifluoromethylthio)aniline 98%
N-Methyl-N-(trifluoromethylthio)aniline
Formule: C₈H₈F₃NS
MW: 207,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 66476-44-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité