2-Amino-3,5-dibromo-6-fluorobenzoic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3,5-Dibromo-6-fluoroanthranilic acid
PC1070N-1G
APOSPC1070N-1GEA 61.1 EUR InStock
APOSPC1070N-1G
2-Amino-3,5-dibromo-6-fluorobenzoic acid 98%
2-Amino-3,5-dibromo-6-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₄Br₂FNO₂
MW: 312,919 g/mol
Point de fusion: 235…238 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042156
Numéro CAS: 175135-10-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité