Ammonium bifluorure 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC1104-500G
APOSPC1104-500GEA 227 EUR InStock
APOSPC1104-500G
Ammonium bifluorure 98%
Ammonium bifluorure
Formule: NH₄HF₂
Point d'ébullition: 230 °C/760mmHg
Point de fusion: 127 °C
Densité: 1.5 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012018
Numéro CAS: 1341-49-7
ONU: 1727
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité