3'-Fluorobiphenyl-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC11140-250MG
APOSPC11140-250MGEA 62.5 EUR InStock
APOSPC11140-250MG
3'-Fluorobiphenyl-3-carboxylic acid
3'-Fluorobiphenyl-3-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₉FO₂
MW: 216,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03424608
Numéro CAS: 168619-04-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité