4'-Trifluoromethylbiphenyl-4-carbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde, 4-(4-Trifluoromethylphenyl)benzaldehyde, 4'-Trifluoromethyl-biphenyl-4-carbaldehyde, 4'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde
PC11172-1G
APOSPC11172-1GEA 27.7 EUR InStock
APOSPC11172-1G
4'-Trifluoromethylbiphenyl-4-carbaldehyde
4'-Trifluoromethylbiphenyl-4-carbaldehyde
Formule: C₁₄H₉F₃O
MW: 250,2200 g/mol
Point de fusion: 70…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862519
Numéro CAS: 90035-34-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité