3-Acetyl-4'-(trifluoromethyl)biphenyl
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-[4'-(Trifluoromethyl)biphenyl-3-yl]ethan-1-one, 3'-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]acetophenone
PC11181-1G
APOSPC11181-1GEA 313 EUR InStock
APOSPC11181-1G
3-Acetyl-4'-(trifluoromethyl)biphenyl
3-Acetyl-4'-(trifluoromethyl)biphenyl
Formule: C₁₅H₁₁F₃O
MW: 264,242 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06801747
Numéro CAS: 638214-18-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité