Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl)-4-oxobutanoic acid 95+%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

PC11203-1G
APOSPC11203-1GEA 235 EUR InStock
APOSPC11203-1G
4-(5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl)-4-oxobutanoic acid 95+%
4-(5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl)-4-oxobutanoic acid


Formule: C₁₂H₁₂FNO₃
Point de fusion: 160…162 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00214471
Numéro CAS: 393183-92-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité