5-Fluoro-N,N-dimethylamino-3-methylindole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(5-Fluoro-1H-indol-3-yl)-N,N-dimethylmethanamine
PC11211-1G
APOSPC11211-1GEA 87 EUR InStock
APOSPC11211-1G
5-Fluoro-N,N-dimethylamino-3-methylindole 98%
5-Fluoro-N,N-dimethylamino-3-methylindole
Formule: C₁₁H₁₃FN₂
MW: 192,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022731
Numéro CAS: 343-90-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité