Benzotrifluorure 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC1190-1KG
APOSPC1190-1KGEA 150 EUR InStock
APOSPC1190-1KG
Benzotrifluorure 99%
Benzotrifluorure
An alternative solvent to dichloromethane with higher bp and lower toxicity.
Formule: C₇H₅F₃
Point d'ébullition: 101…102 °C
Point de fusion: –29 °C
Densité: 1.199 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000372
Numéro CAS: 98-08-8
EINECS: 202-635-0
ONU: 2338
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité