Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Fluorure de benzoyle 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

PC1200-100G
APOSPC1200-100GEA 285 EUR InStock
APOSPC1200-100G
Fluorure de benzoyle 97%
Fluorure de benzoyle
Mild fluorinating agent, J. Amer. Chem. Soc., 84, 2740, 1962


Formule: C₇H₅FO
Point d'ébullition: 159…161 °C
Point de fusion: –28 °C
Densité: 1.14 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 49 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000364
Numéro CAS: 455-32-3
EINECS: 207-244-9
ONU: 2920
ADR: 8+3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité