Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

3-Fluoropyridine-2-carbonitrile 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Fluoro-2-pyridinecarbonitrile, 2-Cyano-3-fluoropyridine, 3-Fluoropicolinonitrile

PC1215-5G PC1215-25G PC1215-100G
APOSPC1215-5GEA 23.2 EUR InStock
APOSPC1215-5G APOSPC1215-25G APOSPC1215-100G
3-Fluoropyridine-2-carbonitrile 97%
3-Fluoropyridine-2-carbonitrile


Formule: C₆H₃FN₂
MW: 122,1 g/mol
Point d'ébullition: 120…125 °C/17mmHg
Point de fusion: 27…32 °C
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797501
Numéro CAS: 97509-75-6
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité