2,2-Bis(4-methylphenyl)hexafluoropropane 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)ditoluene, 4,4'-(Perfluoropropane-2,2-diyl)bis(methylbenzene)
PC1230-25G
APOSPC1230-25GEA 59.6 EUR InStock
APOSPC1230-25G
2,2-Bis(4-methylphenyl)hexafluoropropane 98%
2,2-Bis(4-methylphenyl)hexafluoropropane
Formule: C₁₇H₁₄F₆
MW: 332,29 g/mol
Point de fusion: 82…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042597
Numéro CAS: 1095-77-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité